C3741
Sous-unité B de la toxine cholérique
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB), lyophilized powder
Synonyme(s) :
CTB
516,00 €
About This Item
516,00 €
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
peroxidase activity
>100 U/mg, pH 6.0, 20 °C
Poids mol.
pentamer 57 kDa
~12 kDa
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Spécificité
Application
- In the isolation of lipid rafts and analysis of B-cell receptor distribution, signaling and ubiquitination.[3]
- In the staining of lipid rafts in brain tissues.[4]
- As a transganglionic tracer to determine the central projections of the anterior ethmoidal nerve in rat.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Attention
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable