C2014
Collagénase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
174,00 €
About This Item
174,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1 FALGPA units/mg solid
≥125 CDU/mg solid
Poids mol.
68-125 kDa
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.