C1608
Monoclonal Anti-Cellular Retinoic Acid Binding Protein 1 antibody produced in mouse
clone C-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CRABP 1
598,00 €
About This Item
598,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 16 kDa
Espèces réactives
feline, turtle, monkey, rabbit, bovine, human, rat, chicken
Ne doit pas réagir avec
(chameleon), frog, goldfish
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRABP1(1381)
rat ... Crabp1(25061)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
- indirect ELISA
- western blotting at a dilution of 1:1000
- immunofluorescence at a working dilution of 1:250
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable