EZHA
Human Amylin ELISA Kit
measures and quantifies Amylin levels in 20 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
Amylin ELISA, Human Amylin Detection
About This Item
Produits recommandés
product name
Human Amylin ELISA,
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr assay)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
assay range
inter-assay cv: 5.2-1.3
intra-assay cv: ±1.9 -0.7
standard curve range: 1-100 pM
accuracy: ±96 -2.5%
Méthode de détection
fluorometric (355nm/460nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... IAPP/AMYLIN/IAP/Amylin/DAP(1611)
Description générale
Spécificité
Application
50 μl plasma or cell culture supernatant 3.5 hour protocol, room temperature
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Conditionnement
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood