BCK-FC555-100
ClickTech EdU Cell Proliferation Kit 555 for FC
sufficient for 100 assays
911,00 €
About This Item
911,00 €
Produits recommandés
Fluorescence
λex 546 nm; λem 579 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Articles
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.