Principaux documents
B8148
Sigma-Aldrich
6-Benzylaminopurine 9-(β-D-glucoside)
Synonyme(s) :
N6-Benzyladenine 9-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC1OC(C(O)C(O)C1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
Description générale
Major metabolite of the cytokinin, 6-benzylaminopurine (BAP).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable