Documents
K1377
Sigma-Aldrich
Kanamycine sulfate from Streptomyces kanamyceticus
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Kanamycine sulfate salt, Kanamycine A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281654
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Source biologique
Streptomyces kanamyceticus
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Puissance
≥750 μg per mg (dry basis)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Application(s)
agriculture
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Clé InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Description générale
La kanamycine est un antibiotique aminoglycosidique à large spectre dérivé de Streptomyces kanamyceticus. Elle est utilisée comme additif dans les milieux de culture pour l'isolement des streptocoques du groupe D sur de la gélose à la kanamycine/esculine/azoture et pour la sélection de cellules végétales transformées contenant la néomycine phosphotransférase sur un milieu contenant de la kanamycine. Le sulfate de kanamycine peut également être utilisé comme agent de sélection pour des cellules transformées avec un gène de résistance à la kanamycine B. Sa concentration recommandée dans les applications de culture cellulaire est de 100 μg/ml.
Structure chimique : aminoglycoside
Application
Le sulfate de kanamycine issu de Streptomyces kanamyceticus a été utilisé dans des milieux de culture cellulaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Ce produit agit en se fixant à la sous-unité ribosomale 70S, ce qui inhibe la translocation et provoque des erreurs de codage.
Mode de résistance : les enzymes modifiant les aminoglycosides (dont l'acétyltransférase, la phosphotransférase et la nucléotidyltransférase) peuvent modifier cet antibiotique, l'empêchant alors d'interagir avec les ribosomes.
Spectre antimicrobien : Le sulfate de kanamycine est efficace sur les bactéries à Gram négatif, les bactéries à Gram positif et les mycoplasmes.
Attention
Les solutions sont stables pendant environ 5 jours à 37 °C. Les solutions mères aqueuses peuvent être conservées entre 2 et 8 °C pour un stockage à long terme.
Notes préparatoires
Le sulfate de kanamycine est soluble dans l'eau à 50 mg/ml, donnant une solution limpide. Il est pratiquement insoluble dans l'alcool, l'acétone, le chloroforme, l'éther et l'acétate d'éthyle. Une solution à 1 % dans l'eau a un pH de 6,5 à 8,5. Une filtration stérilisante à travers un filtre de 0,2 μm permet de préparer des solutions stériles.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Moxalactam as a counter-selection antibiotic for Agrobacteriummediated
transformation and its positive effects on Theobroma cacao
somatic embryogenesis
Gabriela Antu'nez de Mayolo
Plant Science, 164, 607-615 (2003)
Riccardo Di Mambro et al.
Current biology : CB, 29(7), 1199-1205 (2019-03-19)
Plant developmental plasticity relies on the activities of meristems, regions where stem cells continuously produce new cells [1]. The lateral root cap (LRC) is the outermost tissue of the root meristem [1], and it is known to play an important
Samaneh Mosallatpour et al.
Scientific reports, 9(1), 19062-19062 (2019-12-15)
L-glutaminase importance to use in the food industry and medicine has attracted much attention. Enzymes stability has always been a challenge while working with them. We heterologously expressed and characterized a novel stable L-glutaminase from an extremophile bacterium (Cohnella sp.
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic