Principaux documents
60615
Sigma-Aldrich
Sulfate de kanamycine
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
About This Item
Formule linéaire :
C18H36-37N4-5O10-11 · H2SO4
Numéro CAS:
Beilstein:
3874279
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281654
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Puissance
≥750 units per mg (calculated with reference to dried substance)
Résidus de calcination
≤0.5% (as SO4)
Perte
≤1.5% loss on drying
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Clé InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Description générale
Structure chimique : aminoglycoside
Application
La kanamycine est un antibiotique aminoglycosidique à large spectre dérivé de Streptomyces kanamyceticus. Elle est utilisée comme additif dans les milieux de culture pour l'isolement des streptocoques du groupe D sur de la gélose à la kanamycine/esculine/azide et pour la sélection de cellules végétales transformées contenant la néomycine phosphotransférase sur un milieu contenant de la kanamycine††. Le sulfate de kanamycine peut également être utilisé comme agent de sélection pour des cellules transformées avec un gène de résistance à la kanamycine B. Il est recommandé de l'utiliser à une concentration de 100 μg/ml dans les applications de culture cellulaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Ce produit agit en se fixant à la sous-unité ribosomale 70S, ce qui inhibe la translocation et provoque des erreurs de codage.
Mode de résistance : Les enzymes modifiant les aminoglycosides (dont l'acétyltransférase, la phosphotransférase et la nucléotidyltransférase) peuvent modifier cet antibiotique, l'empêchant alors d'interagir avec les ribosomes.
Spectre antimicrobien : Le sulfate de kanamycine est efficace sur les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif et les mycoplasmes.
Conditionnement
5 g, 25 g
Attention
Les solutions sont stables pendant environ 5 jours à 37 °C. Les solutions mères aqueuses peuvent être conservées entre 2 °C et 8 °C pour un stockage à long terme.
Notes préparatoires
Le sulfate de kanamycine est soluble dans l'eau à 50 mg/ml, donnant une solution limpide. Il est pratiquement insoluble dans l'alcool, l'acétone, le chloroforme, l'éther et l'acétate d'éthyle. Une solution à 1 % dans l'eau a un pH de 6,5 à 8,5. Une filtration stérilisante à travers un filtre de 0,2 μm permet de préparer des solutions stériles.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec. Classe de stockage (TRGS 510) : produit non inflammable, substances dangereuses toxiques/hautement toxiques de catégorie 3 ou substances dangereuses provoquant des effets chroniques.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jia Zheng et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6451), 347-353 (2019-07-28)
Cryptic genetic variation can facilitate adaptation in evolving populations. To elucidate the underlying genetic mechanisms, we used directed evolution in Escherichia coli to accumulate variation in populations of yellow fluorescent proteins and then evolved these proteins toward the new phenotype
Evangelia Vogiatzaki et al.
Current biology : CB, 27(19), 2893-2900 (2017-09-26)
Seed production requires the transfer of nutrients from the maternal seed coat to the filial endosperm and embryo. Because seed coat and filial tissues are symplasmically isolated, nutrients arriving in the seed coat via the phloem must be exported to
Gang Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(6), 7718-7732 (2020-04-16)
Liver inflammation is a common extraintestinal manifestation in inflammatory bowel disease (IBD), yet, the mechanisms driving gut-liver axis inflammation remain poorly understood. IBD leads to a breakdown in the integrity of the intestinal barrier causing an increase in portal and
Lyly Luhachack et al.
Nature communications, 10(1), 2868-2868 (2019-06-30)
Prokaryotes and eukaryotes alike endogenously generate the gaseous molecule hydrogen sulfide (H2S). Bacterial H2S acts as a cytoprotectant against antibiotics-induced stress and promotes redox homeostasis. In E. coli, endogenous H2S production is primarily dependent on 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST), encoded by
Sristy Shikha et al.
Scientific reports, 10(1), 1463-1463 (2020-01-31)
Microbes develop several strategies to survive in the adverse condition such as biofilm formation, attaining non-dividing state, altering drug target or drug, thereby increases the burden of drug dosage. To combat these issues, nanoparticles have shown an alternative approach for