D3900
Desipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, imipramine metabolite
45,80 €
About This Item
45,80 €
Produits recommandés
Nom du produit
Desipramine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Clé InChI
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves