AXYTF420RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
583,00 €
About This Item
583,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-420-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-20 μL
Volume
0.5—20 μL