Principaux documents
AXYTF100RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
578,00 €
578,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
578,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
578,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-100-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
100 μL
Volume
100 μL
Catégories apparentées
Application
Axygen® Filter Barrier tips can be used for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
Caractéristiques et avantages
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.