Principaux documents
AXYTF1200CRS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
510,00 €
510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
510,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 3x1152tips/cs
Taille
1100 μL
Volume
100 μL
Catégories apparentées
Autres remarques
Browse all pipette tips