Principaux documents
AXYTF400
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
1 PKG
993,00 €
993,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
993,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
Fabricant/nom de marque:
Axygen Inc TF-400
Corning
Taille:
0.5-10 μL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Conditionnement:
pkg of 10x1000tips/cs
993,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-400
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tips/cs
Taille
0.5-10 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG