Principaux documents
AXYT5000C
Pipette tips
for Gilson® pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
Synonyme(s) :
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipetting Tips
1 PKG
437,00 €
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
437,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-5000-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tips/cs
Taille
5 mL
Volume
5 mL
Catégories apparentées
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.