AXYSCT15MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, units of 25, sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
units of 25
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-15ML-R-S
Corning
Paramètres
12000 × g max. RCF
Capacité
15 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)