Principaux documents
AXYHGB1530MC15
Corning® Axygen® 30 well MC comb for use with 15 cm gel system
clear, thickness (1.5 mm), non-sterile
Synonyme(s) :
gel system accessory
1 EACH
50,40 €
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
50,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.15
50,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning HGB15-30MC-15
Épaisseur
(1.5 mm)
Couleur
clear
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.