AXYFXF205WBRS
Corning® Axygen® Automation Tips for Beckman® Coulter
volume (200 μL), clear polypropylene, wide bore, Filtered, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
981,00 €
About This Item
981,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear polypropylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 4,800 tips
pack of 10 racks
case of 5 packs
pack of 960 tips
pkg of racked
Fabricant/nom de marque
Corning FXF-205-WB-R-S
Volume
(200 μL)