AMAB90565
Monoclonal Anti-PCM1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0206, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PTC4
505,00 €
About This Item
505,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL0206, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCM1(5108)
Description générale
Immunogène
Sequence
TIYSEVATLISQNESRPHFLIELFHELQLLNTDYLRQRALYALQDIVSRHISESHEKGENVKSVNSGTWIASNSELTPSESLATTDDETFEKNFE
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence RQRALYALQD as determined by overlapping synthetic peptides.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1