S0664
Monoclonal Anti-Syntaxin antibody produced in mouse
clone HPC-1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-HPC-1, Anti-P35-1, Anti-STX1, Anti-SYN1A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HPC-1, monoclonal
Poids mol.
antigen 35 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, bovine, rabbit
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable using monolayer cultures of neonatal retina cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using crude preparation of synaptic vesicles from rat cerebral cortex
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Stx1a(116470)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation from hippocampal lysate
- immunohistochemical analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable