393207-M
Anti-HNE-Michael Adducts, Reduced Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-4-Hydroxy-2-noneal Michael Adducts, Reduced
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000-1:4000)
Frozen Sections (1:50-1:500)
Paraffin Sections (1:50-1:500)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Neely, M.D., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2323.
Uchida, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1068.
Uchida, K., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys.324, 241.
Uchida, K., et al. 1994. Biochemistry33, 12487.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1