Principaux documents
A9926
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
Synonyme(s) :
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
100 ML
89,30 €
5 X 100 ML
408,00 €
5 L
1 740,00 €
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
89,30 €
5 X 100 ML
408,00 €
5 L
1 740,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
Stérilité
0.2 μm filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Ratio alimentaire
19:1
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Adéquation
suitable for electrophoresis
Température de stockage
2-8°C
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acrylamide (AA) is a neurotoxin and carcinogen. It was found in potato products like, french fries and potato chips and also in several cereal-based products.[1] This highly reactive organic compound has the ability to polymerize to form polyacrylamide.[2]
Application
Acrylamide/bis-acrylamide, 40% solution has been used in the preparation of temperature sensitive tissue-mimicking phantoms.[3] It has also been used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis of the PCR products.[4]
Notes préparatoires
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Peng Zhang et al.
Journal of therapeutic ultrasound, 1, 2-2 (2013-01-01)
The clinical feasibility of using high-intensity focused ultrasound (HIFU) for ablation of solid tumors is limited by the high acoustic pressures and long treatment times required. The presence of microbubbles during sonication can increase the absorption of acoustic energy and
Gold nanoparticle nucleated cavitation for enhanced high intensity focused ultrasound therapy
McLaughlan JR, et al.
Physics in Medicine and Biology, 63(1), 015004-015004 (2017)
Massive gliosis of the retina: report of a case investigated by immunohistochemistry and clonality assays
Inayama Y, et al.
Human Pathology, 36(6), 702-705 (2005)
Acrylamide: a common food toxin related to physiological functions and health
Semla M, et al.
Physiological Research, 66(2), 205-205 (2017)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf