Principaux documents
A4058
Sigma-Aldrich
Acrylamide solution
40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
Synonyme(s) :
2-Propenamide, 40% Acrylamido solution, Acrylic amide, Akrylamid, Polyacrylamide solution
100 ML
113,00 €
5 L
1 520,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
113,00 €
5 L
1 520,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
71.08
Beilstein:
6185892
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
eCl@ss :
39031205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.22
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Concentration
40%
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acrylamide has been classified as probably carcinogenic in humans. It is formed in fried and oven-cooked foods due to Maillard reaction between amino acids and reducing sugars.[1]
Application
Acrylamide solution is suitable for use in electrophoresis. It may be used in the preparation of gel buffer for the determination of molecular weight of polypeptide chains by polyacrylamide gel electrophoresis.[2] It may be used in the electrochemical polymerization of pyrrole.[3] It may be used to prepare the pH 7.6 gels, required for the determination of molecular weights of histone by sodium dodecyl sulfate gel electrophoresis.[4]
Notes préparatoires
Prepared from electrophoresis grade acrylamide in ultra-pure water.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Electrochemical polymerization of pyrrole in acrylamide solution.
Sarac AS, et al.
Synthetic Metals, 98(3), 177-182 (1999)
Donald S Mottram et al.
Nature, 419(6906), 448-449 (2002-10-09)
Reports of the presence of acrylamide in a range of fried and oven-cooked foods have caused worldwide concern because this compound has been classified as probably carcinogenic in humans. Here we show how acrylamide can be generated from food components
The molecular weights of vertebrate histones exploiting a modified sodium dodecyl sulfate electrophoretic method.
S Panyim et al.
The Journal of biological chemistry, 246(24), 7557-7560 (1971-12-25)
The reliability of molecular weight determinations by dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.
K Weber et al.
The Journal of biological chemistry, 244(16), 4406-4412 (1969-08-25)
Arianna Rath et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(39), 15668-15673 (2013-09-11)
SDS/PAGE is universally used in biochemistry, cell biology, and immunology to resolve minute protein amounts readily from tissue and cell extracts. Although molecular weights of water-soluble proteins are reliably determined from their SDS/PAGE mobility, most helical membrane proteins, which comprise
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the ratio of acrylamide:bisacrylamide in this product? Is it 37.5:1, 29:1 or 19:1 (or maybe other?)
    1 answer
    1. This product is simply a 40% solution of Acrylamide and does not contain any Bis-acrylamide. Note that there are several Acrylamide/Bis-acrylamide 40% solutions available. Please see the link below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/acrylamidebisacrylamide40solution1234598765
      Helpful?
  4. What is the solvent in this solution. Water? Or organic solvent?
    1 answer
    1. The solution is prepared from electrophoresis grade acrylamide in ultra-pure water and aseptically filtered to insure the highest quality and reproducibility.