Principaux documents
A2917
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide
BioReagent, for molecular biology, 19:1 (ratio)
Synonyme(s) :
Acrylamide/Bisacrylamide, 19:1 (5% crosslinker), Polyacrylamide solution
100 ML
81,80 €
1 L
361,00 €
81,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
81,80 €
1 L
361,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
81,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Ratio alimentaire
19:1 (ratio)
Activité étrangère
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent.[1] On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.[2]
Application
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used:
  • in the preparation of urea polyacrylamide gel during a modified cross-linking affinity purification protocol (cCLAP)[3]
  • in microsatellite genotyping and nonfluorescent elastin (ELN) (GT)n polymorphism genotyping[4]
  • in polyacrylamide gel for separation of proteins in SDS-PAGE for western blotting[5]
Ready to reconstitute dry powder blends are accurately pre-blended to produce a 40% (w/v) stock solution for use in protein and nucleic acid electrophoresis. The concentration is based on the total weight of both the acrylamide and bis-acrylamide.
Caractéristiques et avantages
Eliminates the need to weigh toxic acrylamide and bis-acrylamide.
Reconstitution
Reconstitute by slowly adding the indicated amount of distilled water to the container and dissolve contents.
To make up 100 ml of A2917, slowly add 63 ml distilled or deionized water to the container and dissolve contents. Do not divide the solid. This makes 100 ml of a 40% stock solution.
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Estradiol via estrogen receptor beta influences ROS levels through the transcriptional regulation of SIRT3 in human seminoma TCam-2 cells
Panza S, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(5), 1-8 (2017)
Preparation of sequencing RNA libraries through chemical Cross-linking coupled to affinity purification (cCLAP) in Saccharomyces cerevisiae
Wang C, et al.
Bio-protocol, 8(19) (2018)
Congenital Heart Disease, 129-156 (2006)
Elisha Krieg et al.
Communications biology, 3(1), 369-369 (2020-07-12)
Selective isolation of DNA is crucial for applications in biology, bionanotechnology, clinical diagnostics and forensics. We herein report a smart methanol-responsive polymer (MeRPy) that can be programmed to bind and separate single- as well as double-stranded DNA targets. Captured targets