A9227
ABT-491 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Ethynyl-N,N-dimethyl-3-[3-fluoro-4-[(2-methyl-1H-imidazo-[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl]benzoyl]-1H-indole-1-carboxamide hydrochloride, A-137491
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Pf
170-178 °C (lit.)
Solubilité
H2O: freely soluble 22 mg/mL
Auteur
Abbott
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccc(Cn3c(C)nc4cnccc34)c(F)c2)c5c(cccc15)C#C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
Clé InChI
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research