Principaux documents
A7687
Sigma-Aldrich
Aloé-émodine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxy 3-hydroxymethylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazine, Rhabarberone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Beilstein:
2059062
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
plant root (Rheum palmatum)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
yellow to brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Clé InChI
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Aloe-emodin is a hydroxyanthraquinone found naturally in aloe plants.
Application
Aloe-emodin has been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) for separation and identification of phenolic compounds in Aloe arborescens Miller var. natalensis Berger (Kidachi aloe).
Actions biochimiques/physiologiques
Composé laxatif/cathartique ; augmente la contraction des muscles lisses intestinaux par la libération d′acétylcholine endogène. L′activité antitumorale est assocée à une augmentation de production des ROS (espèces oxygénées radicalaires) qui, à leur tour, réduisent le potentiel électrique transmembranaire de la mitochondrie, induisant en conséquence une modification de perméabilité. Ce changement déclenche une série d′événements dont le point culminant est l′apoptose cellulaire. La génotoxicité et la mutagénicité semblent dues à l′inhibition de l′activité de la topoisomérase II par l′émodine de l′aloès.
Aloe-emodin exhibits antibacterial, antiviral, anti-inflammatory and hepatoprotective effects.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Radical-scavenging effects of Aloe arborescens Miller on prevention of pancreatic islet B-cell destruction in rats
Beppu H, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 89(1), 37-45 (2003)
Evaluation of aloin and aloe-emodin as anti-inflammatory agents in aloe by using murine macrophages
Park MY, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 73(4), 828-832 (2009)
Yiqun Du et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 24(2), 746-753 (2019-05-28)
To study the anticancer effects of aloe emodin against the MIAPaCa-2 and PANC-1 human pancreatic adenocarcinoma cancer cell lines by evaluating its effect on autophagic cell death, mitochondrial membrane potential (ΛΨm) loss and cell cycle arrest. The MTT assay was
Mildred Acevedo-Duncan et al.
International immunopharmacology, 4(14), 1775-1784 (2004-11-09)
Aloe-emodin (1,8-dihydroy-3-[hydroxymethyl]-anthraquione) purified from Aloe vera leaves has been reported to have antitumor activity. The objectives of our research were to determine how aloe-emodin regulates the cell cycle, cell proliferation and protein kinase C (PKC) during glioma growth and development.
Jun-ming Guo et al.
Acta pharmacologica Sinica, 28(12), 1991-1995 (2007-11-23)
The aim of this study was to investigate the effects of aloe-emodin, a natural compound from the root and rhizome of Rheum palmatum, on the growth of human cervical cancer cells, HeLa. HeLa cells were treated with various concentrations of