Principaux documents
PHL89385
Rhein
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
20 MG
301,00 €
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
301,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.22
Beilstein:
2222155
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
Clé InChI
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2