Documents
A7422
Sigma-Aldrich
AT Media Supplement (50×) Hybri-Max
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
AT Media Supplement, Hybri-Max Media Supplement, Media Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
water: 10 mL/vial, clear, colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Reconstitution
Reconstitute contents of vial with 10ml sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500ml medium. Final working concentration:75 μM adenine, 16 μM thymidine.
Informations légales
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges