H4281
EX-CELL® Hybridoma Medium
without antibiotics, antimycotics, L-glutamine, and phenol red, with sodium bicarbonate, HEPES, essential and non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
Hybridoma Medium
About This Item
Produits recommandés
Description
endotoxin tested
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Composants
HEPES: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: no
glucose: 2.9 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Attention
Reconstitution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable