01480
Acetylthiocholine iodide
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
40,70 €
About This Item
40,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
205-210 °C (lit.)
205-210 °C
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Application
Substrats
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges