A5048
Adenosine 5′-diphosphate–Agarose
saline suspension
About This Item
Produits recommandés
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
1-3 μmol per mL
Matrice
4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
ribose hydroxyls
Espaceur de matrice
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable