A6888
Adenosine 5′-triphosphate–Agarose
aqueous glycerol suspension
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous glycerol suspension
Ampleur du marquage
≥1 μmol per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
ribose hydroxyls
Espaceur de matrice
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable