A4213
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein−Peroxidase antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Anti-MBP
1 580,00 €
About This Item
1 580,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MBP-17, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of 0.5 mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using purified, recombinant MBP
Isotype
IgG1
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable