SAB4200082
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein (MBP) antibody produced in rat
1.0 mg/mL, clone MBP 7G4, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-MBP
521,00 €
About This Item
521,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MBP 7G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
wide range
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using MBP recombinant protein
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable