M1321
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MBP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MBP-17, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using purified recombinant MBP.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- dot blot
- luminometric immunoassay
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable