A3422
Achromopeptidase from Lysobacter enzymogenes
partially purified powder, ≥20,000 units/mg solid
Synonyme(s) :
ACP, Achromopeptidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
partially purified powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥20,000 units/mg solid
Poids mol.
27 kDa
Activité étrangère
Collagenase, present
Température de stockage
−20°C
Application
- in the homogenization step for genomic DNA extraction from microbial biofilm
- in the lysis of gram-positive strains(
- for DNA extraction from Nocardia strains
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Contenu apparenté
Kits d'extraction de protéines, tampons de lyse cellulaire et réactifs permettant de solubiliser les protéines à partir de cultures de cellules de bactéries, de levures et d'insectes ainsi que de plantes et de mammifères et d'échantillons de tissus.
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.