Documents
L3790
Sigma-Aldrich
Lysozyme from chicken egg white
10 mg/mL
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.56
Source biologique
chicken egg white
Forme
liquid
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Concentration
≥400000 units/mL
10 mg/mL
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... LYZ(396218)
Description générale
Lysosyme is an enzyme found in egg white that breaks down the cell walls in bacteria enhancing the efficiency of DNA and protein extraction.
Application
L′enzyme dégrade la paroi cellulaire des bactéries ; elle est utilisée pour préparer des sphéroplastes.
Suitable for the purification of both DNA and protein from bacteria.
Actions biochimiques/physiologiques
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes. Les cellules à Gram négatif sont moins susceptibles, en raison de la présence d′une membrane externe et d′une proportion plus faible de peptidoglycanes. Cependant, ces cellules peuvent être hydrolysées en présence d′EDTA, qui chélate les ions métalliques de la membrane externe des bactéries.
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Adéquation
Tested for suitability with CelLytic B in protein extraction from bacteria.
Définition de l'unité
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
Forme physique
Ready to use solution:10 mg/mL lysozyme in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol.
Solution in 50% glycerol, 25 mM Sodium Acetate
Informations légales
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Phase-sensitive spatially-modulated surface plasmon resonance polarimetry for detection of biomolecular interactions
Patskovsky,S et al.
Sens. Actuators, 133 (2), 628-631 (2008)
Michael G Drage et al.
Cellular immunology, 258(1), 29-37 (2009-04-14)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) signals through Toll-like receptor 2 (TLR2) to regulate antigen presenting cells (APCs). Mtb lipoproteins, including LpqH, LprA, LprG and PhoS1, are TLR2 agonists, but their co-receptor requirements are unknown. We studied Mtb lipoprotein-induced responses in TLR2(-/-), TLR1(-/-)
Daimon P Simmons et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(4), 2405-2415 (2010-07-28)
Dendritic cells (DCs) cross process exogenous Ags and present them by class I MHC (MHC-I) molecules to CD8(+) T cells specific for Ags from viruses and bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. Unmethylated CpG DNA signals through TLR9 to induce type
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Patricia Chastagner et al.
EMBO molecular medicine, 12(12), e12025-e12025 (2020-11-13)
Tau accumulation in the form of neurofibrillary tangles in the brain is a hallmark of tauopathies such as Alzheimer's disease (AD). Tau aggregates accumulate in brain regions in a defined spatiotemporal pattern and may induce the aggregation of native Tau
Protocoles
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.