A3076
Anti-Human IgE−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgE, Monoclonal Anti-Human IgE−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
212,00 €
About This Item
212,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GE-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:6,000
dot blot: 1:1,000
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Western Blotting (1 paper)
- immunoblot assays
- direct ELISA
- dot blot
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable