Principaux documents
P7998
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Yellow
alkaline phosphatase substrate, chromogenic liquid
Synonyme(s) :
Alkaline phosphatase substrate solution (pNPP)
100 ML
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
42010105
Nomenclature NACRES :
NA.83
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Solution de substrat (pNPP) de phosphatase alcaline à produit jaune pour ELISA, ready to use solution
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le produit, contenant un substrat de phosphatase alcaline tamponné constitué de p-nitrophénylphosphate (pNPP), est prêt à l′emploi. Ce système de substrat avancé contient un stabilisant insoluble qui améliore la stabilité et la réactivité, et réduit l′absorption de la ligne de base. Il génère un produit final soluble ; il n′est donc pas recommandé pour les applications de blotting et d′histochimie.
Application
Génère un produit de réaction soluble de couleur jaune qui peut être mesuré à 405 nm. Pour les analyses en point final, la réaction peut être stoppée à l′aide de NaOH 3 N. Recommandé pour les procédures ELISA (en micropuits) ; non recommandé pour les applications sur membrane.
Attention
 Stable au moins un an entre 2 et 8 °C.
Forme physique
Produit prêt à l'emploi
Notes préparatoires
Contient du phosphate de p-nitrophényle, un substrat de phosphatase alcaline.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laura C Jacques et al.
Nature communications, 11(1), 1892-1892 (2020-04-22)
Streptococcus pneumoniae serotype 1 is the predominant cause of invasive pneumococcal disease in sub-Saharan Africa, but the mechanism behind its increased invasiveness is not well understood. Here, we use mouse models of lung infection to identify virulence factors associated with
Cristina A Teixeira et al.
Clinical science (London, England : 1979), 130(18), 1665-1675 (2016-07-08)
Transthyretin (TTR)-related amyloidoses are diseases characterized by extracellular deposition of amyloid fibrils and aggregates in tissues composed of insoluble misfolded TTR that becomes toxic. Previous studies have demonstrated the ability of small compounds in preventing and reversing TTR V30M deposition
Baoxin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(1), 178-186 (2017-01-27)
Damage to the recurrent laryngeal nerve often causes hoarseness, dyspnea, dysphagia, and sometimes asphyxia due to vocal cord paralysis which result in a reduction of quality of life. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) play
Hannah M Rowe et al.
Infection and immunity, 87(10) (2019-07-17)
Acute otitis media is one of the most common childhood infections worldwide. Currently licensed vaccines against the common otopathogen Streptococcus pneumoniae target the bacterial capsular polysaccharide and confer no protection against nonencapsulated strains or capsular types outside vaccine coverage. Mucosal
Xin-Yu Guo et al.
The Journal of biological chemistry, 295(48), 16393-16410 (2020-09-25)
The protein folding and lipid moiety status of glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins (GPI-APs) are monitored in the endoplasmic reticulum (ER), with calnexin playing dual roles in the maturation of GPI-APs. In the present study, we investigated the functions of calnexin in the
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Questions
  1. Can this be used after it has been frozen?
    1 answer
    1. The stability of this solution has not been evaluated at −20°C. The freeze/thaw process may contribute to decomposition of the substrate solution. Signs of degradation include changes in color or turbidity and precipitation of the pNPP.