A3525
Anti-Human IgE (ε-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Human IgE (ε-chain specific)−AP
681,00 €
About This Item
681,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable