A2787
N-Acetyl-D-galactosamine–Agarose
saline suspension
Synonyme(s) :
N-Acetyl Galactosamine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Forme
saline suspension
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
epoxy
Fixation de matrice
6-hydroxy
Espaceur de matrice
12 atoms
Capacité
≥6 mg/mL binding capacity (lectin from Glycine max)
Adéquation
suitable for chromatography
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable