A2002
Adenosine 5′-monophosphate monohydrate
from yeast, ≥99%
Synonyme(s) :
5′-AMP, A-5′-P, AMP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
yeast
Essai
≥99%
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble (with addition of mild alkali)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Clé InChI
ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Produit comparable