A1902
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:1,000
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable