A1862
Alpidem
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-N,N-dipropyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, 6-Chloro-2-(p-chlorophenyl)-N,N-dipropylimidazo(1,2-a)pyridine-3-acetamide, Ananxyl, SL 80.0342-00
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCN(CCC)C(=O)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23Cl2N3O/c1-3-11-25(12-4-2)20(27)13-18-21(15-5-7-16(22)8-6-15)24-19-10-9-17(23)14-26(18)19/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3
Clé InChI
JRTIDHTUMYMPRU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TSPO(706)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience