Principaux documents
H-129
Supelco
α-Hydroxyetizolam solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
170,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
170,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.85
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(cc1C(O)C)C=NC(c4[n]2c(nn4)C)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C17H15ClN4OS/c1-9(23)14-7-11-8-19-15(12-5-3-4-6-13(12)18)16-21-20-10(2)22(16)17(11)24-14/h3-9,15,23H,1-2H3
Clé InChI
BTGCWXDWJAGZML-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A major urinary metabolite of the benzodiazepine etizolam. Etizolam, commonly sold under the trade name Etilaam, Etizola, or Depas, is a benzodiazepine analog used for the short-term treatment of insomnia, anxiety, or panic attacks. This certified Snap-N-Spike®; solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M J Smyth et al.
European journal of immunology, 28(12), 4162-4169 (1998-12-23)
Mouse CD8+ CTL reactive with an H-2Db presented 9-mer peptide of the human papilloma virus 16 (HPV-16) protein E749-57 (RAHYNIVTF) were generated from the splenocytes of wild-type C57BL/6 (B6), B6.perforin-deficient, B6.gld or B6.TNF-deficient mice. In short-term (4 h) assays, CTL
M Gunzer et al.
Immunity, 13(3), 323-332 (2000-10-06)
Cognate interactions of naive T cells with antigen-presenting dendritic cells require physical cell-cell contacts leading to signal induction and T cell activation. Using a three-dimensional collagen matrix videomicroscopy model for ovalbumin peptide-specific activation of murine and oxidative mitogenesis of human
C E Alexander et al.
European journal of immunology, 31(4), 1199-1210 (2001-04-12)
In this study we show an increased incidence of T cell apoptosis in the liver and spleen of mice infected with Leishmania donovani. T cells from L. donovani-infected mice were found to be increasingly susceptible to CD95-mediated apoptosis in vitro
Anthony R Fehr et al.
Journal of virology, 85(2), 663-674 (2010-11-05)
We have previously reported that a newly annotated gene of human cytomegalovirus (HCMV), UL21a, encodes an early viral protein termed pUL21a. Most notably, the virions of a UL21a deletion virus had markedly reduced infectivity, indicating that UL21a is required to
Jeffrey A Luross et al.
Arthritis and rheumatism, 46(6), 1671-1682 (2002-07-13)
The receptor-binding B subunit of Escherichia coli heat-labile enterotoxin (EtxB) is a highly stable, nontoxic protein that is capable of modulating immune responses. This study was conducted to determine whether mucosal administration of EtxB can block collagen-induced arthritis (CIA) and