1686003
USP
Triflupromazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triflupromazine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FTNWXGFYRHWUKG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as:
- Triflupromazine Hydrochloride Injection
- Triflupromazine Hydrochloride Tablets
- Triflupromazine
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable