Principaux documents
R967947
N-(6-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
R967947-10MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R967947-10MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.416
Numéro MDL:
70,50 €