Principaux documents
A1233
Sigma-Aldrich
AMPK (α1/β1/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
AMPKG, HAMPKb, MGC17785, MGC33776, MGC57364, MGC8666, PRKAA1, PRKAB1, PRKAG1
10 μG
1 400,00 €
1 400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
1 400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
626-848 nmol/min·mg
Poids mol.
A1 subunit ~68 kDa
B1 subunit ~38 kDa
G1 subunit ~40 kDa
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Description générale
Research area: CELL SIGNALING
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a heterotrimer protein kinase consisting of a α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits.[1]
Application
AMP-activated protein kinase (AMPK) has been used to access the binding kinetics of thalidezine to recombinant active human AMPK using Bio-Layer Interferometry (BLI) binding assay.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
AMP-activated protein kinase (AMPK) is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status. In response to cellular metabolic stresses, AMPK is activated and phosphorylates and inactivates acetyl-CoA carboxylase (ACC) and 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), key enzymes involved in regulating biosynthesis of fatty acid and cholesterol.
Forme physique
Supplied in 50mM NaPhosphate pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Thalidezine, a novel AMPK activator, eliminates apoptosis-resistant cancer cells through energy-mediated autophagic cell death
Law BTK
Oncotarget, 8(18), 30077?30091-30077?30091 (2017)
AMPK: guardian of metabolism and mitochondrial homeostasis
Herzig S and Shaw RJ
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 19, 121?135 -121?135 (2018)
D G Hardie et al.
European journal of biochemistry, 246(2), 259-273 (1997-06-01)
A single entity, the AMP-activated protein kinase (AMPK), phosphorylates and regulates in vivo hydroxymethylglutaryl-CoA reductase and acetyl-CoA carboxylase (key regulatory enzymes of sterol synthesis and fatty acid synthesis, respectively), and probably many additional targets. The kinase is activated by high
Yasuhiko Minokoshi et al.
Nature, 428(6982), 569-574 (2004-04-03)
Obesity is an epidemic in Western society, and causes rapidly accelerating rates of type 2 diabetes and cardiovascular disease. The evolutionarily conserved serine/threonine kinase, AMP-activated protein kinase (AMPK), functions as a 'fuel gauge' to monitor cellular energy status. We investigated