1711155
USP
Vecuronium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Bis(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl-piperidinium bromide
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vecuronium
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(C)=O)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6
InChI
1S/C34H57N2O4.BrH/c1-23(37)39-31-20-25-12-13-26-27(34(25,4)22-29(31)35-16-8-6-9-17-35)14-15-33(3)28(26)21-30(32(33)40-24(2)38)36(5)18-10-7-11-19-36;/h25-32H,6-22H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
Clé InChI
VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Description générale
Application
- Pancuronium Bromide
- Pancuronium Bromide Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable