A0881
p-Anisidine
crystalline
Synonyme(s) :
4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
959 °F
Couleur
dark gray to brown
pb
240-243 °C (lit.)
Pf
56-59 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)