A0410
Aminoallyl-dUTP sodium salt
≥85%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
5-[3-Aminoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate, AA-dUTP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥85%
Forme
lyophilized powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
- to add to the deoxynucleoside triphosphate mix for complementary DNA (cDNA) synthesis
- for the generation of chromatin immunoprecipitation (ChIP) probes
- in the reverse transcription of RNA for the synthesis of fluorescent labelled probes
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable